主要文件
MP0DPIL0T
Millipore
中试规模夹具
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
304 stainless steel
品質等級
接頭
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
相容性
for use with Pod Filters
應用
用于不超过2.2 m2的Pod滤器
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany