Merck
MFHL04GH3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill灌装囊式过滤器
Millipak® Final Fill 40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
無菌
irradiated
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Millipak® Final Fill 40
特點
hydrophilic
技術
bioburden reduction: suitable
長度
3.4 in.
寬度
3.0 in.
過濾面積
200 cm2
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
接頭
fitting (6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany