Key Documents
Z682829
Ace receiving flask,
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 35/20, glass
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
glass
round bottom flask
single-neck
接合處
joint: ST/NS35/20
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
case of 1
製造商/商標名
Büchi equivalent, 00425
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
The receiving flasks have the standard joint to fit the glassware used in rotary evaporators, and are available with poly-coating or plain glass.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1