主要文件
MAC132
Sigma-Aldrich
小鼠抗人分泌型IgA抗体,克隆4G10.1
clone 4G10.1, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
4G10.1, monoclonal
物種活性
human (IgA)
技術
ELISA: suitable
同型
IgG1κ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
小鼠抗人IgA抗体是一种IgG单体免疫球蛋白,由两条重链和两条轻链组成。每个分子有两个抗原结合位点。这是最丰富的免疫球蛋白,在血液和组织液中的分布大致相同,占人血清免疫球蛋白的75%。这是唯一可以通过人类胎盘的同种型,从而在胎儿自身免疫系统发育之前的最初几周为胎儿提供保护。它可与病毒、细菌和真菌等多种病原体结合,并通过补体激活(经典途径)、吞噬调理和毒素中和来保护身体免受它们的侵害。有4个子类:IgG1(66%),IgG2(23%),IgG3(7%)和IgG4(4%)。它经过亲和纯化,经证明可与人IgA反应,与人IgG或人IgM的交叉反应极少或没有。该抗体的靶标,人IgA,占血清免疫球蛋白的5-15%,而二聚体IgA定位于粘膜表面,如唾液、胃肠道分泌物、支气管液和乳汁。粘膜IgA通过中和粘膜表面的感染因子而在宿主防御中起重要作用。产生通常是局部的,产生抗原特异性IgA的B细胞存在于固有层下的区域,在那里它们成熟为可产生二聚体IgA的浆细胞。IgA缺乏是最常见的免疫缺陷,可能影响血清和粘膜产生的IgA。
特異性
经ELISA分析,该抗体可识别人IgA分泌亚基,极少或不与人IgG或IgM交叉反应。
免疫原
纯化抗体,对应人分泌型IgA。
應用
ELISA:可以10 μg/ml(溶于不含载体蛋白的PBS中)用作ELISA的捕获抗体。在单个系统中,应对抗体进行滴定以获得最佳结果。
研究子类别
用于双重标记的吸附的二抗
研究范畴
二抗&对照抗体
这种小鼠抗人分泌型IgA抗体(克隆4G10.1)经验证可用于酶免疫分析(ELISA)法检测小鼠、人的分泌型IgA。
品質
通过ELISA对人IgA、IgG 和IgM进行了评估
聯結
替代:411423-400UG
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于不含防腐剂的PBS缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2