Key Documents
MABT538
Sigma-Aldrich
抗-核纤层蛋白A/C抗体,克隆2E8.2
clone 2E8.2, from mouse
别名:
Prelamin-A/C, Lamin-A/C, Renal carcinoma antigen NY-REN-32
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2E8.2, monoclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... LMNA(4000)
一般說明
核纤层蛋白-A是核纤层的关键组成部分,核纤层是内膜下方的蛋白质网络,决定了核的形状和大小。编码核纤层蛋白-A的同一基因(鼠种中的Lmna、Dhe或Lamn1;基因ID 16905)也编码交替剪接的前层蛋白-C亚型(UniProt P48678-2和P48678-3)。鼠核纤层蛋白-A(UniProt P48678-1)最初以665个氨基酸的前层蛋白a的形式生产,通过四个酶促步骤对其进行翻译后进一步加工,以产生成熟的核纤层蛋白-A。Cys662的法尼基化,最后三个氨基酸的内蛋白水解切割(a.a.663-665),Cys662的羧基甲基化以及剩余的前肽序列的最终内蛋白水解去除(a.a.648-662),包括由ER膜锌金属蛋白酶ZMPSTE24催化的法尼基化Cys662。
特異性
免疫染色人体组织切片中核膜的克隆2E8.2。
免疫原
人核纤层蛋白A的C末端一半内带有GST标记的重组片段。
應用
免疫组织化学分析:一个代表性批次以1:1,000稀释度免疫染色人小脑、肾脏和胰腺组织切片中核膜。
研究类别
细胞结构
该小鼠单克隆抗核纤层蛋白A/C抗体,克隆2E8.2,目录号MABT538经验证可用于免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹法以检测核纤层蛋白A/C。
品質
通过蛋白质印迹法在A431细胞裂解物中进行评价。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg A431细胞裂解物中检测到核纤层蛋白A/C。
標靶描述
观测分子量~70/65 kDa。计算分子量74.14/73.81/72.22 kDa(前原/前/成熟核纤层蛋白A)和65.14 kDa(核纤层蛋白C)。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
聯結
替代:MAB3211
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G。
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Zhuo Zhou et al.
Signal transduction and targeted therapy, 6(1), 382-382 (2021-11-05)
The global coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a positive-sense RNA virus. How the host immune system senses and responds to SARS-CoV-2 infection remain largely unresolved. Here, we report that SARS-CoV-2