主要文件
MABS27
Sigma-Aldrich
抗-二甘氨酰基赖氨酸(克隆GX41)抗体
clone GX41, from mouse
别名:
Diglycyl Lysine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GX41, monoclonal
物種活性
human, mouse, rat
物種活性(以同源性預測)
all
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
相关类别
一般說明
已显示抗二甘氨酰赖氨酸可特异性检测衍生自蛋白质泛素化部分的肽。认为克隆GX41的二甘氨酰赖氨酸发现了在用胰蛋白酶消化后在泛素化位置产生并留下的二甘氨酰赖氨酸部分。
特異性
基于100%序列同源性,预期具有广泛的物种交叉反应性。
抗体识别被二甘氨酸修饰的赖氨酸残基,二甘氨酸是胰蛋白酶消化后留在泛素化位点的残基。
免疫原
对应于二甘氨酰赖氨酸的线性肽。
應用
免疫沉淀分析:10 µg含有二甘氨酰赖氨酸修饰的抗二甘氨酰赖氨酸免疫沉淀肽,所述修饰来自分离的泛素化蛋白,所述分离的泛素化蛋白获自人细胞系。
质谱分析: 一个先前批次已被独立实验室用于质谱。 图片由Cornell Medical College的Samie Jaffrey提供。
抗二甘氨酰赖氨酸(克隆GX41)抗体可检测二甘氨酰赖氨酸(克隆GX41)的水平,&已发布&验证可用于WB&IP。
研究子类别
一般翻译后修饰
研究类别
信号传导
品質
通过蛋白质印迹法在BSA蛋白和二甘氨酸修饰的BSA中进行评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg BSA蛋白和二甘氨酸修饰的BSA上检测到二甘氨酰赖氨酸。
標靶描述
分子量可以根据含有二甘氨酰修饰的赖氨酸残基的蛋白质或肽的大小而变化。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
BSA蛋白和二甘氨酸修饰的BSA
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Sebastian A Wagner et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 10(10), M111-M111 (2011-09-06)
Post-translational modification of proteins by ubiquitin is a fundamentally important regulatory mechanism. However, proteome-wide analysis of endogenous ubiquitylation remains a challenging task, and almost always has relied on cells expressing affinity tagged ubiquitin. Here we combine single-step immunoenrichment of ubiquitylated
Meghan C Burke et al.
Journal of proteome research, 13(12), 5965-5972 (2014-10-07)
We provide evidence at the molecular level that ubiquitinated proteins are present in exosomes shed by myeloid-derived suppressor cells (MDSC). Ubiquitin was selected as a post-translational modification of interest because it is known to play a determinant role in the