無性繁殖
3H9.1, monoclonal
物種活性
mouse
物種活性(以同源性預測)
human (based on 100% sequence homology)
技術
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RLBP1(6017)
一般說明
视黄醛结合蛋白 1(UniProt P12271;也称为细胞视黄醛结合蛋白)由人 RLBP1(也称为 CRALBP)基因(基因 ID 6017)编码。CRALBP 是在视网膜色素上皮(RPE)细胞和参与视网膜视觉周期的 Müller 胶质细胞中表达的类视黄醇结合蛋白。脊椎动物视杆和视锥细胞光感受器中视觉色素分子的光活化使色素分子变成漂白的全反式视网膜形式,必须将其从光感受器中导出才能转变回 RPE 细胞中的光敏 11-顺式视网膜形式(适用于视杆细胞和视锥细胞)或视网膜 Müller 胶质细胞(仅适用于视锥细胞)。然后将 11-顺式生色团重新导入光感受器,在其中与游离视蛋白结合以再生视觉色素。CRALBP 是一种 36 kDa 的水溶性蛋白,可促进疏水性 11-顺式维甲酸的胞内运输。人 RLBP1 的突变会引起几种常染色体隐性视网膜疾病,例如色素性视网膜炎、Bothnia 营养不良、点状视网膜炎、白底眼底炎和纽芬兰杆-锥营养不良。同样,Rlbp1 基因敲除小鼠表现出 M-视蛋白错误定位、M-锥体损失和视锥细胞驱动的视觉行为和光反应受损。据报道,Müller 细胞而非 RPE 细胞中 CRALBP 的病毒表达可恢复 Rlbp1 基因敲除小鼠的视网膜视觉周期和 M-圆锥敏感性。
免疫原
GST 标记的重组蛋白,对应于人 CRALBP 的 N 端一半。
表位:N 端一半。
應用
研究子类别
感觉 & PNS
感觉 & PNS
研究类别
神经科学
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在小鼠视网膜组织裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 的该抗体在 10 µg 小鼠视网膜组织裂解液中检测到 CRALBP。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL 的该抗体在 10 µg 小鼠视网膜组织裂解液中检测到 CRALBP。
標靶描述
观测值〜36 kDa。
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG1κ。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1