主要文件
MABN671
Sigma-Aldrich
抗-DLK1抗体,克隆3A10
ascites fluid, clone 3A10, from mouse
别名:
Protein delta homolog 1, DLK-1, FA1, ZOG, pG2, PREF1, Pref-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3A10, monoclonal
物種活性
mouse, human
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... DLK1(8788)
一般說明
蛋白δ同系物1或DLK-1(DLK1),也称为pG2和前脂肪细胞因子1(Pref-1),是一种单程1型膜蛋白,已知在神经内分泌分化中起指导作用。该蛋白在发育过程中在与胎盘绒毛、黄囊、胎儿肝脏、肾上腺皮质和胰腺的血管结构接触的基质细胞内表达,并且DLK1也在成人的朗格汉斯胰岛的β细胞内表达。 DLK1不仅在这些非常早期的结构的发育过程中而且在许多专门的细胞和组织(例如脂肪细胞)的发育调节中都起着重要的基因调节表达作用。 在脂肪组织中,DLK1/Pref-1在前脂肪细胞中特异性表达,但在脂肪细胞中不表达,因此可以用作前脂肪细胞标志物。 通过金属蛋白酶ADAM17对成熟DLK1的作用,通过产生可溶性裂解的DLK1细胞质形式来进行抑制作用。 胎儿抗原1(FA1)或可溶性DLK-1/Pref-1激活MAPK激酶/ERK途径,并通过Sox9相互作用最终抑制前脂肪细胞向成熟脂肪细胞的分化。 此外,通过诱导Sox9、Pref-1促进间充质细胞的软骨形成诱导,但阻止软骨细胞成熟以及成骨细胞分化。因此,DLK1/Pref-1将多能间充质细胞(MSC)引导至软骨形成谱系,但抑制分化为脂肪细胞以及成骨细胞和软骨细胞。 自然地,DLK1具有多种亚型,每种亚型对MSC发育的影响略有不同但相关。 最后,DLK1也在各种肿瘤中表达,包括小细胞肺癌和许多神经内分泌癌。
免疫原
在大肠杆菌中表达的人DLK1的纯化重组片段。
應用
使用经验证可用于IHC&免疫荧光的小鼠单克隆抗体(抗DLK1抗体,克隆3A10)检测DLK1。
免疫荧光分析:一个代表性批次以1:200-1,000稀释度在U251细胞中检测到DLK1。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
品質
通过免疫组织化学分析在人胰腺组织中进行评价。
免疫组织化学分析:该抗体以1:100稀释度在人胰腺组织中检测到DLK1。
標靶描述
计算值45
分析報告
对照
人胰腺组织
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1