主要文件
MABF836
Sigma-Aldrich
抗-EBI3抗体/IL-35,克隆V1.4H6.25(中和)
clone V1.4H6.25, from mouse
别名:
EBI3/IL-35, IL-27B, Interleukin-27 subunit beta, IL-27 subunit beta, IL-27B, Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein homolog
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
無性繁殖:
V1.4H6.25, monoclonal
application:
Neutral
WB
物種活性:
mouse
技術:
neutralization: suitable
western blot: suitable
citations:
1
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
V1.4H6.25, monoclonal
物種活性
mouse
技術
neutralization: suitable
western blot: suitable
同型
IgG3κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Ebi3(50498)
一般說明
EBI3/IL27b是功能性细胞因子IL-27的β亚基。β亚基是活性所必需的。IL-27是哺乳动物先天免疫应答的关键细胞因子。IL-27同时具有促炎和抗炎活性。IL-27调节T辅助细胞发育和分化为TH1、TH2和TH17效应细胞。IL-27在B细胞的亚型转换中也很重要,它可以促进天然而非记忆CD4细胞的快速克隆扩增。IL-27对肿瘤和癌细胞的抗肿瘤和抗血管生成活性也很重要。β亚基EBI3/IL27B也是IL-35的组分,IL-35是IL-12α和IL-27B/EBI3的异二聚体。IL-35在免疫抑制中起作用。IL-27是一种分泌的细胞因子,因此IL-27β亚基在细胞内表达,与内质网和膜囊泡相关,并且也作为成熟细胞因子的一部分在细胞外被检测到。
特異性
克隆V1.4H6.25(MABF836)用于体外mIL-35中和研究,克隆V1.4C4.22(MABF848)用于体内mIL-35中和研究(Collison,LW,et al.(2010).Nat Immunol. 11(12):1093-1101)。
免疫原
对应于小鼠EBI3/IL-35的重组蛋白。
應用
中和分析:一个代表性批次在体外中和期间检测到EBI3/IL-35(Collison,L.W.,et al.(2010).Nat Immunol. 11(12):1093-1101)。
抗EBI3抗体/IL-35,克隆V1.4H6.25(中和)是针对EBI3/IL-35的抗体,用于蛋白质印迹、中和。
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
品質
通过重组小鼠EBI3蛋白的蛋白质印迹法进行评估。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL该抗体在1µg重组小鼠EBI3蛋白中检测到EBI3/IL-35。
標靶描述
观测分子量〜25 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG3κ,溶于不含防腐剂的PBS缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在-20°C下可稳定保存1年。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Nature immunology
Collison, LW; Chaturvedi, V; Henderson, AL; Giacomin, PR; Guy, C; Bankoti, J; Finkelstein et al.
Nature Immunology null