主要文件
MABF360
Sigma-Aldrich
抗-CD117(c-kit)抗体(小鼠),APC,克隆ACK2
clone ACK2, 0.2 mg/mL, from rat
别名:
Mast/stem cell growth factor receptor Kit, SCFR, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, CD117
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
共軛
Allophycocyanin conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
ACK2, monoclonal
物種活性
mouse
濃度
0.2 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Kit(16590)
一般說明
CD117,也称为c-Kit,是一种145 kDa的细胞因子受体,在造血干细胞的发育、卵子发生以及免疫细胞(例如NK和肥大细胞)的功能活性中很重要。c-Kit与称为干细胞因子(SCF)或肥大细胞生长因子的配体结合。配体结合促进c-Kit受体的活化(二聚化)和随后的酪氨酸激酶活性,并在造血祖细胞发育过程中触发关键的存活、扩增和成熟信号。相反,据报道,c-Kit受体胞外域的脱落可诱导这些细胞内的失活或凋亡。c-Kit的生存信号传导活性赋予受体原致癌属性,因为该蛋白的过表达或突变与肿瘤发展有关。
特異性
据报道,该抗体与大鼠CD117具有交叉反应性,已广泛发布用于该物种。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
该大鼠单克隆抗体抗CD117(c-kit)(小鼠),APC&克隆ACK2经验证可用于蛋白质印迹;IHC;ICC;流式细胞术检测CD117(c-kit)。
品質
通过亲和层析从组织培养上清液中纯化单克隆抗体。 将纯化的抗体在最佳条件下偶联,并从制备物中除去未反应的染料。
流式细胞术分析: 0.06 µg该抗体在100万个C57BI/6骨髓细胞中检测到CD117。
外觀
分子排阻色谱法
纯化的大鼠单克隆抗体,溶于含10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl、0.1%明胶(pH 7.2)和最高0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。