主要文件
MABF2061
Sigma-Aldrich
TAPA-1(CD81)抗体,克隆5A6
clone 5A6, from mouse
别名:
CD81 antigen, 26 kDa cell surface protein TAPA-1, Target of the antiproliferative antibody 1, Tetraspanin-28, Tspan-28
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5A6, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD81(975)
一般說明
CD81抗原(UniProt编号:P60033;也称26 kDa细胞表面蛋白TAPA-1、抗增殖抗体1靶标、四跨膜蛋白-28、Tspan-28、CD81)在人体内由CD81(也称TAPA1、TSPAN28)基因(基因ID:975)编码。TAPA-1是四跨膜蛋白(TM4SF)家族的非糖基化、同源二聚体、多通道膜蛋白。它在血淋巴样细胞、神经外胚层细胞和间充质肿瘤细胞系等多种细胞中表达,据报道在调节淋巴瘤细胞生长中发挥作用。它包含四个跨膜结构域、两个细胞外环以及细胞内的短氨基和羧基末端。TAPA-1会影响B、T和其他细胞的细胞粘附、形态、活化、增殖和分化。在B细胞上,它是涉及CD21、CD19和Leu13的复合物的一部分,据报道,该复合物通过桥接抗原特异性识别和CD21介导的补体识别,降低B细胞受体激活B细胞的阈值。在T细胞上,它与CD4和CD8结合,与CD3提供共刺激信号。据报道,它还在肝细胞中充当丙型肝炎病毒(HCV)的受体。CD81基因突变会导致常见变异型免疫缺陷6(CVID6),其特征是抗体缺乏、低丙种球蛋白血症、复发性细菌感染以及无法对抗原产生抗体反应。(Levy S., et al. (1998).Annu.Rev. Immunol.16; 89-109; Oren, R., et al. (1990).Mol. Cell Biol. 10(8); 4007-15).
特異性
克隆5A6可检测人细胞中的TAPA-1(CD81)。
免疫原
OCI-LY8全细胞(Cellosaurus细胞系)。
應用
TAPA-1(CD81)抗体(克隆5A6,货号MABF2061)是一种检测TAPA-1(CD81)的小鼠单克隆抗体,经测试可用于流式细胞术、抑制试验、免疫沉淀和蛋白质印迹。
研究类别
炎症 & 免疫学
蛋白印迹分析:代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到TAPA-1 (CD81)(Clark, K.L., et. al. (2004).J Biol Chem. 279(19):19401-6)。
免疫沉淀分析:代表性批次在免疫沉淀应用中可免疫沉淀TAPA-1 (CD81)(Clark, K.L., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(19):19401-6; Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15)。
流式细胞术分析:代表性批次在流式细胞术应用中检测到TAPA-1(CD81)(van Zelm, M.C., et. al. (2010). J Clin Invest. 120(4):1265-74; Oren, R., et. al. (1990).Mol Cell Biol. 10(8):4007-15)。
抑制:代表性批次可抑制OCI-LY8细胞系的生长和增殖。(Oren, R., et. al. (1990).Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
品質
通过流式细胞术对HUH-7细胞进行了评估。
流式细胞术分析:1 µg该抗体在一百万个HUH-7细胞中检测到TAPA-1(CD81)。
標靶描述
计算分子量为25.81 kDa。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠IgG1单克隆抗体,溶于不含叠氮化物的PBS中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash