主要文件
SAB4700936
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD81 antibody produced in mouse
clone M38
别名:
CVID6, S5.7, TAPA1, TSPAN28
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
M38, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
rabbit, cat, human
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: 4 μg/mL
登錄號
NM_004356.3
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD81(975)
一般說明
The antibody M38 reacts with CD81, a 25 kDa member of the tetraspanin family, expressed on majority of cells.
免疫原
MOLT-4 (human T-ALL cell line)
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.