無性繁殖
1G5.2, monoclonal
2D4.2, monoclonal
8B1.2, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG2a
運輸包裝
wet ice
特異性
稍早、早、晚抗原制剂反应。 可以在感染后2小时检测到CMV感染,表现出核染色,在48-96小时之间达到峰值强度。 这种抗原持续存在,并且可以在整个CMV感染周期中检测到。 巨细胞病毒结构抗原的染色在大约48小时后变得明显。 核外染色首先见于高尔基氏体区域,随后细胞质中的病毒蛋白和颗粒染色。
对于CMV,在不同时间表达的抗原如下:
即刻早期(α基因表达):感染后3-12小时表达的那些抗原通常参与转录,例如72kD主要磷蛋白和60-80kD的一些其他抗原。
早期抗原(β基因)又名延迟早期或中间早期:在感染后12-24小时表达。 通常在病毒 DNA合成之前有酶和一种病毒体结构基因。
晚期抗原(γ基因):在感染后36-48小时表达。 一般是结构蛋白。主要蛋白=55kD
对于CMV,在不同时间表达的抗原如下:
即刻早期(α基因表达):感染后3-12小时表达的那些抗原通常参与转录,例如72kD主要磷蛋白和60-80kD的一些其他抗原。
早期抗原(β基因)又名延迟早期或中间早期:在感染后12-24小时表达。 通常在病毒 DNA合成之前有酶和一种病毒体结构基因。
晚期抗原(γ基因):在感染后36-48小时表达。 一般是结构蛋白。主要蛋白=55kD
免疫原
用ATCC VR538和AD169感染MRC-5细胞,进行超声检测,通过平板还原中和试验筛选。
表位:混合物
應用
免疫组织化学
免疫荧光
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
免疫荧光
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
该抗巨细胞病毒抗体(混合物,克隆号8B1.2、1G5.2 & 2D4.2)经验证可用于ELISA、IH中巨细胞病毒的检测。
外觀
0.02 M PB、0.25M NaCl,PH 7.6,含0.1%叠氮化钠。
形式:纯化
儲存和穩定性
以方便的等分试样在+2-8℃下保存长达6个月。 请勿冷冻。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Intrauterine growth restriction caused by underlying congenital cytomegalovirus infection.
Pereira, L; Petitt, M; Fong, A; Tsuge, M; Tabata, T; Fang-Hoover, J; Maidji, E; Zydek et al.
The Journal of Infectious Diseases null
Takako Tabata et al.
Journal of virology, 89(9), 5134-5147 (2015-03-06)
Human cytomegalovirus (HCMV) is a major cause of birth defects that include severe neurological deficits, hearing and vision loss, and intrauterine growth restriction. Viral infection of the placenta leads to development of avascular villi, edema, and hypoxia associated with symptomatic