主要文件
MAB8006
Sigma-Aldrich
抗戊型肝炎病毒ORF2.1抗体,克隆号4B2
clone 4B2, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
4B2, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
一般說明
戊型肝炎病毒(HEV)可导致流行和散发的肠传播病毒性肝炎病例1。
特異性
ORF2.1,衣壳蛋白编码区
免疫原
表位:ORF2.1
應用
Elisa
免疫印迹
免疫荧光
最佳稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
该抗戊型肝炎病毒ORF2.1抗体(克隆号4B2)经验证可用于WB、ELISA、IF中戊型肝炎病毒ORF2.1的检测。
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 液体形式,溶于0.02M PB和0.25M NaCl(pH 7.6)中。含0.1%叠氮化钠。
儲存和穩定性
储存在2°至8°C。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2