生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
324, monoclonal
物種活性
mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... L1CAM(3897) , VCAM1(7412)
一般說明
尽管这些糖蛋白的结构和功能多样性,但确实存在共享共同碳水化合物结构域的粘附分子家族。这些包括不依赖Ca2+的神经粘附分子: N-CAM、髓鞘相关糖蛋白(MAG)和L1。L1参与神经元-神经元粘附、神经突束化、神经突生长、小脑颗粒细胞迁移、雪旺氏细胞上的神经突生长以及肠隐窝上皮细胞之间的相互作用
特異性
大鼠-大鼠杂交细胞中抗神经细胞粘附分子L1的单克隆抗体。
免疫原
用来自8-10日龄C57BL/6J小鼠小脑的糖蛋白级分免疫大鼠。
應用
蛋白质印迹法:
20 μg/mL用于先前批次。
免疫细胞化学:
5-10 μg/mL用于先前批次。 细胞必须在对数中期用甲醇在-20°C固定10分钟。
免疫组织化学:克隆324对固定敏感。建议使用新鲜冷冻、丙酮或-20C甲醇固定的组织。传统的4% PFA通常效果不佳。其他固定剂未经检测。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
20 μg/mL用于先前批次。
免疫细胞化学:
5-10 μg/mL用于先前批次。 细胞必须在对数中期用甲醇在-20°C固定10分钟。
免疫组织化学:克隆324对固定敏感。建议使用新鲜冷冻、丙酮或-20C甲醇固定的组织。传统的4% PFA通常效果不佳。其他固定剂未经检测。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
该抗神经细胞粘附分子L1抗体(克隆324)经验证可用于IC、IH、WB检测神经细胞粘附分子L1。
標靶描述
120-140 kDa
外觀
大鼠单克隆抗体,溶于含0.02 M磷酸盐缓冲液(pH 7.6)、0.25 M NaCl、和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
形式:纯化
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
L1 mono- and polyclonal antibodies modify cell migration in early postnatal mouse cerebellum.
Nature, 305, 427-430 (1983)
Absence of layer-specific cadherin expression profiles in the neocortex of the reeler mutant mouse.
Cerebral Cortex (1991)
Heparan sulfate sugar modifications mediate the functions of slits and other factors needed for mouse forebrain commissure development.
The Journal of Neuroscience null
Expression of ABCA2 protein in both non-myelin-forming and myelin-forming Schwann cells in the rodent peripheral nerve.
Neuroscience Letters null
Neuron glia-related cell adhesion molecule (NrCAM) promotes topographic retinocollicular mapping.
Testing null