Merck
所有图片(5)
主要文件
MAB5232
Sigma-Aldrich
抗-早老素-1抗体,loop,a.a.263-378,CT,克隆PS1-loop
ascites fluid, clone PS1-loop, Chemicon®
别名:
Anti-ACNINV3, Anti-AD3, Anti-FAD, Anti-PS1, Anti-S182
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
PS1-loop, monoclonal
物種活性
rat, primate, mouse, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PSEN1(5663)
一般說明
早老素是γ-分泌酶复合物的可能催化亚基,γ-分泌酶复合物是一种内切蛋白酶复合物,可催化完整膜蛋白(如Notch受体和APP(β-淀粉样蛋白前体蛋白))的膜内裂解。早老素需要γ-分泌酶复合物的其他成员具有蛋白酶活性。它可能在细胞内信号传导和基因表达或将染色质连接到核膜中起作用。γ-分泌酶复合物通过与E-钙黏着蛋白/连环蛋白复合物的结合刺激细胞-细胞粘附。在细胞凋亡或钙内流的条件下,它裂解E-钙黏着蛋白,促进E-钙黏着蛋白/连环蛋白复合物的分解并增加细胞质β-连环蛋白的库,从而负调节Wnt信号传导。进一步的研究可能暗示该复合物与造血有关。PSEN1的缺陷与3型早发性阿尔茨海默氏病(AD3)和晚发性阿尔茨海默氏病(LOAD)有关。
特異性
早老素-1,loop
免疫原
早老素-1,环融合蛋白(氨基酸263-378),人
表位:C末端
應用
免疫细胞化学:
该抗体的一个先前批次被用于IC。丙酮或甲醇固定细胞;或轻度固定的2.5-3% PFA(5-10′ RT)。
免疫组织化学:
一个先前批次用于3%多聚甲醛固定的组织。如果用PLP、丙酮或其他光固定剂固定,则可在石蜡包埋的组织切片上工作;10%福尔马林固定未经检测。
免疫沉淀:
该抗体的一个先前批次被用于IP。
蛋白质印迹:
识别大约18-20 kD的蛋白质,偶尔会出现两条带(其顶部带被磷酸化)。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定
抗-早老素-1抗体,loop,a.a.263-378,C末端,克隆PS1-loop检测早老素-1水平,&已发布&验证可用于IC、IH(P)、IP&WB。
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹法对PC12裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以1:500稀释度在10 μg PC12裂解物中检测到早老素-1。
標靶描述
18-20 kDa
外觀
不含防腐剂的小鼠单克隆IgG1腹水。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于-20ºC条件下稳定保存6个月。
处理建议:接收后,在取下盖子之前,离心小瓶并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
分析報告
对照
脑组织
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Structure of the catalytic pore of gamma-secretase probed by the accessibility of substituted cysteines.
Sato, C; Morohashi, Y; Tomita, T; Iwatsubo, T
The Journal of Neuroscience null
Mammalian APH-1 interacts with presenilin and nicastrin and is required for intramembrane proteolysis of amyloid-beta precursor protein and Notch.
Lee, SF; Shah, S; Li, H; Yu, C; Han, W; Yu, G
The Journal of Biological Chemistry null
Presenilin-1 regulates induction of hypoxia inducible factor-1?: altered activation by a mutation associated with familial Alzheimer's disease.
De Gasperi, R; Sosa, MA; Dracheva, S; Elder, GA
Mol. Neurodegener. null
gamma-Secretase dependent production of intracellular domains is reduced in adult compared to embryonic rat brain membranes.
Fr?nberg, J; Karlstrom, H; Winblad, B; Tjernberg, LO; Frykman, S
Testing null
Mark R Farmery et al.
The Journal of biological chemistry, 278(27), 24277-24284 (2003-04-17)
One characteristic feature of Alzheimer's disease is the deposition of amyloid beta-peptide (Abeta) as amyloid plaques within specific regions of the human brain. Abeta is derived from the amyloid beta-peptide precursor protein (beta-APP) by the intramembranous cleavage activity of gamma-secretase.