主要文件
MAB318-AF488
Sigma-Aldrich
抗酪氨酸羟化酶抗体,克隆 LNC1,Alexa Fluor 488 偶联物
clone LNC1, from mouse, ALEXA FLUOR 488
别名:
Tyrosine 3-monooxygenase, Tyrosine Hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, TH
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
ALEXA FLUOR 488
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
LNC1, monoclonal
物種活性
human, chicken, mouse, frog, zebrafish, rat
技術
immunocytochemistry: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
一般說明
酪氨酸 3-单加氧酶(EC 1.14.16.2;UniProt P07101;也称为肌张力障碍 14、TH、酪氨酸 3-羟化酶)由人类 TH(也称为 DYT14、DYT5b、TYH)基因(基因 ID 7054)编码。酪氨酸羟化酶在肾上腺素能神经元的生理中起重要作用。它是从酪氨酸生物合成儿茶酚胺多巴胺和去甲肾上腺素的第一种酶和限速酶。因此,TH是一种有用的多巴胺能和去甲肾上腺素能神经元标志物。TH 酶活性维持需要亚铁离子作为辅因子,且人们普遍认为其受到磷酸化作用调控。由于选择性剪接,人类 TH 存在六种亚型(UniProt P07101-1 至 P07101-6)。
特異性
识别酪氨酸羟化酶调节性N末端外部的表位。使用未结合的抗体(货号:MAB318)进行蛋白质印迹分析时,不会与多巴胺-β-羟化酶、苯丙氨酸羟化酶、色氨酸羟化酶、脱氢蝶啶还原酶、墨蝶呤还原酶或苯乙醇胺-N-甲基转移酶 (PNMT) 发生反应。
免疫原
从PC12细胞纯化的酪氨酸羟化酶。
表位:位于酪氨酸羟化酶调节性 N 末端的外侧。
應用
抗酪氨酸羟化酶抗体,克隆 LNC1,Alexa Fluor 488 偶联物是一种抗酪氨酸羟化酶的抗体,用于免疫细胞化学。
研究子类别
发育神经科学
研究类别
神经科学
该非偶联抗体(货号 MAB318)也适用于蛋白质印迹、免疫组织化学和免疫沉淀应用。
品質
通过大鼠皮质神经元的免疫细胞化学进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体以 1:100 的稀释度在大鼠皮质神经元中检测到酪氨酸羟化酶。
標靶描述
观测值~59-63 kDa
外觀
纯化的小鼠抗体偶联物,溶于含15 mg/mL BSA和0.1%叠氮化钠的PBS中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Kara A Fulton et al.
eLife, 10 (2021-05-14)
A dense reconstruction of neuronal synaptic connectivity typically requires high-resolution 3D electron microscopy (EM) data, but EM data alone lacks functional information about neurons and synapses. One approach to augment structural EM datasets is with the fluorescent immunohistochemical (IHC) localization
Dasiel O Borroto-Escuela et al.
Neurochemical research, 45(1), 5-15 (2019-06-07)
G protein-coupled receptors modulate the synaptic glutamate and GABA transmission of the claustrum. The work focused on the transmitter-receptor relationships in the claustral catecholamine system and receptor-receptor interactions between kappa opioid receptors (KOR) and SomatostatinR2 (SSTR2) in claustrum. Methods used