Merck
所有图片(4)
主要文件
MAB1501
Sigma-Aldrich
抗肌动蛋白抗体,克隆C4
ascites fluid, clone C4, Chemicon®
别名:
Pan Actin抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
C4, monoclonal
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTA1(58)
一般說明
肌动蛋白是普遍存在的真核蛋白,可作为细胞骨架微丝的多功能基本构件。它们在广泛的细胞过程中起关键作用,包括细胞分裂,细胞迁移,染色质重塑,转录调节和囊泡运输。这些功能归因于它们形成细丝的能力,细丝可以根据细胞的需要快速组装和拆卸。在哺乳动物中已经报道了至少六种不同的肌动蛋白类型。尽管肌动蛋白显示约90%的整体序列同源性,但亚型确实显示出空间、时间和组织特异性表达模式,并且在其 18 个 N 末端残基中仅发现 50-60% 的同源性。β和γ-肌动蛋白,也称为细胞质肌动蛋白,在高等动物中高度保守,并且主要在控制细胞结构的非肌肉细胞中表达。胞吐作用和运动性。它们是几乎相同的蛋白质,仅在N端区域的四个氨基酸不同。其他四种肌动蛋白亚型通常存在于特定的成人肌肉组织类型中。α-心肌肌动蛋白和α-骨骼肌肌动蛋白分别在横纹心肌和骨骼肌中表达。α和γ肌动蛋白分别主要存在于血管平滑肌和肠平滑肌中。已经显示,在钙结合条件下,β-肌动蛋白比γ-肌动蛋白表现出更多的动态行为,具有更高的聚合和解聚速率。而且,β-肌动蛋白和γ-肌动蛋白可以容易地共聚,并且所得到的长丝表现出聚合和解聚速率,其取决于β-肌动蛋白与γ-肌动蛋白的比例(Lessard, JL.,et al.(1988).Cell Motility Cytoskeleton 10(3); 349-362)。
特異性
MAB1501是一种泛肌动蛋白抗体,与肌动蛋白高度保守区域的一个表位结合;因此,该抗体可与vertabrate肌动蛋白的6种全部亚型发生反应(Lessard,1988)。与球状(G)和丝状(F)形式的肌动蛋白反应,并且不干扰肌动蛋白聚合形成细丝,其比例高达每两个肌动蛋白单体中一种抗体。但是,当以较低的抗体与肌动蛋白比例使用时,该抗体确实会增加聚合程度。除了标记肌管外,抗肌动蛋白可以染色成肌细胞和成纤维细胞。尽管克隆C4被制备为鸡胗肌肌动蛋白的抗体,但它与全部脊椎动物的肌动蛋白以及盘基网柄菌和多头绒泡菌肌动蛋白反应(Lessard,1988)。
迄今为止,具有肌动蛋白形式的全部动物物种和细胞类型通过间接免疫荧光或免疫印迹(包括植物肌动蛋白)反应。
免疫原
纯化鸡砂囊肌动蛋白(Lessard,1988)。
表位在全部已知的肌动蛋白中是保守的。
應用
使用该抗肌动蛋白抗体(克隆C4)可靠且特异性地检测肌动蛋白。该高度发表的单克隆抗体经验证可用于ELISA、IC、IF、IH、IH(P)&WB。该mAb也可用作荧光结合物。
研究子类别
细胞骨架信号转导
研究类别
细胞结构
间接免疫荧光(1:100):
组织培养细胞--甲醛固定,甲醇或丙酮处理。
甘油化肌原纤维--用甲醛固定纤维,用冷甲醇处理。强烈染色人成纤维细胞中的I带和应激纤维。
低温恒温器切片(6µ m)-在异戊烷中快速冷冻,用明胶和甲醛处理的载玻片。
免疫印迹:
1:100-1:1,000(Otey,1987):在进行SDS-PAGE的肌肉匀浆上,与骨骼,心脏,砂囊和主动脉组织中存在的43 kD蛋白相对均匀地反应。似乎与这些制剂中发现的肌动蛋白的全部亚型反应,并显示与骨骼肌、心肌和动脉肌肉中发现的α-肌动蛋白强烈反应。
碘化(Lessard,1979)。
固相结合试验ELISA:
来自先前批次的1:800-1:1,000稀释液显示出与细胞质肌动蛋白强烈反应,并显示出与砂囊,骨骼,动脉和心脏肌动蛋白的显著结合。还显示出与盘基网柄菌和多头绒泡菌的显著结合。
ELISA:
与细胞质肌动蛋白强烈反应,并显示出与砂囊,骨骼,动脉和心脏肌动蛋白的显著结合。还显示出与盘基网柄菌和多头绒泡菌的显著结合。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
品質
通过蛋白质印迹对A431裂解物进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以 1:500 的稀释度在 10ug A431裂解物中检测到肌动蛋白。
標靶描述
43kda
聯結
替代品:04-1040
外觀
小鼠单克隆腹水液,含0.01%叠氮化钠。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释等分试样在-20°C下可稳定长达12个月。请勿稀释后保存。应避免反复冻/融循环。
分析報告
对照
HeLa全细胞裂解物。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Mechanism of transcriptional silencing in yeast.
Chen, L; Widom, J
Cell null
Exacerbation of motor neuron disease by chronic stimulation of innate immunity in a mouse model of amyotrophic lateral sclerosis.
Nguyen, Minh Dang, et al.
The Journal of Neuroscience, 24, 1340-1349 (2004)
Interaction between hormonal signaling pathways in Drosophila melanogaster as revealed by genetic interaction between methoprene-tolerant and broad-complex.
Wilson, TG; Yerushalmi, Y; Donnell, DM; Restifo, LL
Genetics null
Clinical light exposure, photoreceptor degeneration, and AP-1 activation: a cell death or cell survival signal in the rhodopsin mutant retina?
Gu, D; Beltran, WA; Li, Z; Acland, GM; Aguirre, GD
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Frontiers in neurology and neuroscience research null