主要文件
HS2201B
Droplet phlebotomy tray inserts for 16 mm test tube rack
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.35
特點
Holds 16 mm Tube Rack
包裝
pack of 4 inserts
製造商/商標名
Heathrow Scientific HS2201B
相关类别
一般說明
Utility Tray Insert B for 16mm test tube rack with eight compartments.
法律資訊
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)