材料
PVDF
polyester support
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone outer O-ring
silicone-coated EPDM rubber lead O-ring
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
irradiated
sterile
產品線
Opticap® XL 10
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Opticap®
參數
≤14 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
長度
33.5 cm (13.2 in.)
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
0.73 m2
入口接頭直徑
1.5 in.
入口到出口寬度
33.5 cm (13.2 in.)
出口接頭直徑
1.5 in.
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤25 mg/capsule
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm
輸入
sample type liquid
起泡點
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
一般說明
包裝
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
- 存储声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
聯結
準備報告
在123 °C下进行3次60分钟的高压灭菌循环;非在线蒸汽灭菌
分析報告
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。