化驗
95%
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
技術
cell culture | mammalian: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:从大肠埃希菌中表达的人白细胞mRNA获得的cDNA。
纯化的重组人干扰素αA(hu-IFN-αA;Hu-IFN-α2a)。人类基因:IFNA2
單位定義
比活度:单位是根据美国国立卫生研究院提供的人干扰素αA(Hu-IFN-αA)的国际参考标准确定的。在用水疱性口炎病毒(VSV)攻击的牛MDBK细胞上测量的活性单位。
外觀
在含有0.1%牛血清白蛋白(BSA)的PBS中冷冻。
儲存和穩定性
接收后,该产品应在-70°℃或更低温度下保存,以保留全部活性。 解冻时,应将试管中的内容物分装在单独的试管中,以便将冷冻和解冻保持在最低限度。仅在含蛋白的缓冲液(如0.1%牛血清白蛋白(BSA))中稀释。
分析報告
比活度:通过测定病毒诱导的细胞病变效应的抑制作用来确定。在此干扰素的抗病毒测定中,约1单位/毫升的干扰素是产生50%的细胞病变效应所需的量
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(20), e2011665119-e2011665119 (2022-05-14)
APOBEC3A (A3A) is a cytidine deaminase that inactivates a variety of viruses through introduction of lethal mutations to the viral genome. Additionally, A3A can suppress HIV-1 transcription in a deaminase-independent manner by binding to the long terminal repeat of proviral