主要文件
11040596001
Roche
干扰素-γ人(hIFN-γ)
from human, 95% (SDS-PAGE), solution, >2 x 10^7 U/mg
别名:
SYBR, qPCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
生物源
human
品質等級
重組細胞
expressed in E. coli
描述
recombinant (E. coli)
化驗
95% (SDS-PAGE)
形狀
solution
效力
<0.05 ng/mL EC50
比活性
>2 x 10^7 U/mg
分子量
16,700 Da
包裝
pkg of 100,000 U (5 μg, 1 ml)
製造商/商標名
Roche
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
雜質
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... IFNG(3458)
一般說明
IFN-γ由 T 淋巴细胞受抗原刺激或由 T 细胞有丝分裂原刺激产生。在非变性条件下,其分子量值范围为 32,000 至 73,000,表明重组人 IFN-γ以二聚体或更高低聚物的形式存在。
特異性
人 IFN-γ对人体细胞有效,但对小鼠或大鼠细胞无效。
應用
人干扰素-γ(hIFN-γ)已用于刺激间充质干细胞(MSC)。它还用作人结直肠癌细胞培养用杜氏改良Eagle培养基的补充剂。
干扰素-γ人(hIFN-γ)可用于研究 IFN-γ人类细胞系统的活动。
生化/生理作用
干扰素-γ(IFN-γ)是获得性免疫的必需组分。IFN-γ具有广泛的生物活性,如抗病毒状态的形成、免疫调节功能、抗增殖作用和细胞生长抑制。IFN-γ的抗增殖作用优于IFN-α和IFN-β。生长抑制能力依赖于细胞类型、剂量和暴露时长。IFN-γ的主要功能之一可能是用作免疫调节剂:IFN-γ激活多种细胞的MHC抗原、单核细胞和巨噬细胞的Fc受体、T细胞的IL-2受体,增强巨噬细胞、多形核白细胞、T淋巴细胞和NK细胞(MAF)活性,并参与B细胞调节。
广泛的生物活性归因于 IFN-γ(例如,建立抗病毒状态、免疫调节功能、抗增殖作用和抑制细胞生长)。IFN-γ 的抗增殖作用优于任何一种 IFN-α或 IFN-β。生长抑制取决于细胞类型、剂量和暴露时间。IFN-γ 主要功能之一是作为免疫调节剂:IFN-γ诱导许多细胞上的 MHC 抗原,单核细胞和巨噬细胞上的 Fc 受体,T 细胞上的 IL-2 受体,增强巨噬细胞、多形核白细胞、T 淋巴细胞和 NK 细胞 (MAF) 的活性,也参与 B 细胞的调节。
品質
对用于制备本制剂的原材料进行 HBs 抗原检测,并检测是否存在 HIV-1、HIV-2 和 HCV 抗体,结果为阴性。
内毒素级别: < 0.1EU/μg(LAL 试验),< 10 EU/mL(LAL 试验)
注: 1EU 相当于 0.1 ng
序列
重组人 IFN-γ 的一级结构(143 个氨基酸)与天然人 IFN-γ 相同(146 个氨基酸),然而,重组 IFN-γ少 3 个氨基酸,未糖基化。糖基化对生物活性不是必需的。
链长 143 AA
單位定義
EC50 定义:hIFN-γ 的量产生相当于 NIH IFN-γ1 U 表达的抗病毒活性所需的引用标准品 (Gg 23–901-530)(WISH 细胞-EMC 病毒/细胞病变效应)(1 U 等于≤0.05 ng/mL)。
外觀
100,000 U/mL 或 1,000,000 U/mL 的人 IFN-γ在 0.1 M 磷酸盐缓冲液 (PBS) (pH 7.0)、2.5% 蔗糖 (w/v) 和 2.5% 人血清白蛋白 (w/v) 中,通过 0.2 μM 孔径的滤膜过滤。
準備報告
工作液: 推荐用双蒸水配制溶剂。
储存条件(工作溶液): 培养物稳定性:培养基中的活性至少存在 18 小时。
其他說明
EC50:< 0.05 ng/mL(hIFN-γ,NIH,引用标准品,Gg 23–901-530)
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
IFNgamma modulates human immunoglobulin receptor expression in lipoaspirate-derived mesenchymal stem cells
Laksmitawati DR, et al.
Medical Journal of Indonesia, 23(3), 127-132 (2014)
Reza Norian et al.
Veterinary research forum : an international quarterly journal, 6(4), 265-271 (2016-03-15)
This in vitro study was conducted to evaluate lymphocyte blastogenic and cytokine production by bovine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) stimulated with phytohemagglutinin (PHA), pokeweed mitogen (PWM) and concanavalin A (Con A) mitogens, by using tetrazolium salt and ELISA tests
Ilona E Keller et al.
Scientific reports, 5, 10230-10230 (2015-05-20)
Impaired immune function contributes to the development of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Disease progression is further exacerbated by pathogen infections due to impaired immune responses. Elimination of infected cells is achieved by cytotoxic CD8(+)  T cells that are activated
Interferon-
Ellis TN, et al.
Immunology, 112, 2-2 (2004)
Anti-proliferative effect of IFN-gamma in immune regulation. II. IFN-gamma inhibits the proliferation of murine bone marrow cells stimulated with IL-3, IL-4, or granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
Gajewski TF, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 141, 2635-2642 (2019)