产品名称
盐酸, 34-37% OmniTrace
等級
for inorganic trace analysis
品質等級
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for SM 5210
蒸汽壓力
190 hPa ( 20 °C)
形狀
liquid
濃度
(Nitric Acid, >= 65 - < 70)
≥30-50% in HCl
pH值
<1 (20 °C in H2O)
mp
(Solidification point: -30 °C (-22 °F))
溶解度
soluble (Water: Soluble)
密度
ca.1.19 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI 密鑰
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
OmniTrace酸为敏感的痕量金属分析和样品制备提供了一种经济的替代方案。这些酸经过测试达到 PPB(十亿分之一)水平。
包裝
产品包装在 FEP PTFE 瓶中。每个瓶子都装在一个瓶子装运箱中。
法律資訊
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1