蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
顏色
APHA: ≤10
mp
18 °C
轉變溫度
flash point 135 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C(CCCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
233.6 °F
閃點(°C)
112 °C