Merck
485799
Sigma-Aldrich
十六烷-1,2-13C2
99 atom % 13C
别名:
13 C 标记的十六烷, 十六烷-1,2-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)1313CH213CH3
分子量:
228.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
折射率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.780 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1
InChI 密鑰
DCAYPVUWAIABOU-ZKDXJZICSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
275.0 °F - closed cup
閃點(°C)
135 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
485799-100MG4061838062901