主要文件
HVWG04700
Millipore
Durapore® 膜过滤装置, 0.45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
别名:
PVDF 膜过滤器,孔径0.45 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PVDF membrane
gridded
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Durapore®
Millipore
參數
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
直徑
47 mm
過濾器直徑
47 mm
厚度
125 μm
重量法萃取物
0.5%
顏色
white
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
0.45 μm pore size
70 % porosity
起泡點
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Durapore®滤膜适合监测空气颗粒污染和澄清液体。
  • 滤膜具有广泛的化学相容性,高流速、高通量,低可提取物。
  • 亲水性聚偏氟乙烯(PVDF)具有极低的蛋白吸附,最大程度削弱样品滞留,获得最高收率。
應用
澄清过滤生物溶液
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3