主要文件
H1WS1G1HNC
Series 4000 Single-Round Housing
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161525
材料
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
參數
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
總長度
411.5 mm ± 3 (16.201 in. ± 0.118)
柱標稱長度
10 in. (25.4 cm)
接頭外徑 × 內徑 × 高度
25 mm × 1/2 in. × 1.65 mm, drain connection
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
套圈尺寸
4 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Series 4000 Housing Single-Round In-Line 10-inch Code 7
Single Round in-Line
包裝
Material Size: 1
法律資訊
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany