一般說明
GS系统™产品是使用最高质量的试剂和超纯H2O制成的。它采用特定载体进行细胞培养转染。Specialty Media提供与该系统配合使用的培养基和试剂。
應用
GS System 100mM L-蛋氨酸亚砜胺,工作范围25μM ~ 1mM,已作为CD中国仓鼠卵巢(CHO)培养基中的组分,用于重悬新鲜解冻的CHO-K1SP细胞。
法律資訊
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2