GF304
不含人重组动物的GM-CSF 蛋白
The GM-CSF protein was initially characterized as a factor that can support the in vitro colony formation of granulocyte macrophage progenitors. The Recombinant animal free human GM-CSF is manufactured using all non-animal reagents.
别名:
GMCSF, M-CSF, CSF-1, Granulocyte Colony Stimulating Factor, Macrophage Colony Stimulating Factor, Granulocyte/Macrophage Colony Stimulating Factor, G-CSF
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
推荐产品
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
化驗
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
雜質
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
产品来源:大肠杆菌
粒细胞/巨噬细胞集落刺激因子 (GM-CSF) 最初被表征为有助于粒细胞巨噬细胞祖细胞体外集落形成的因子。它也是红细胞、巨核细胞和嗜酸粒细胞祖细胞的生长因子。GMCSF 由多种不同类型的细胞(包括 T 细胞、B 细胞、巨噬细胞、肥大细胞、内皮细胞、成纤维细胞和脂肪细胞)为了响应细胞因子或炎症刺激而产生。人和鼠分子是物种特异性的,不具有跨物种反应性。重组人 GM-CSF 是一种 14.6 kDa 的球状蛋白,由 128 个氨基酸组成,含有两个分子内二硫键和两个潜在的 N-连接糖基化位点。
特異性
交叉反应
无
无
應用
研究子范畴
生长因子 & 受体
生长因子 & 受体
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
品質
生物活性测定:通过人 TF-1 细胞增殖的剂量依赖性刺激测定的 ED50 为≤ 0.1 ng/ml,对应于≥ 1 x 107 单位/毫克 的比活性。
外觀
冻干前,采用0.2 μm过滤器过滤产品。
无动物成分重组人GM-CSF 是采用所有非动物试剂制备的。
儲存和穩定性
自收货之日起,在-20°C下最多保存6个月。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1