材料
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
品質等級
無菌
non-sterile
滅菌相容性
steam-in-place compatible
產品線
Aervent®
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Aervent®
參數
≤72 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
技術
gas filtration: suitable
長度
30 in.
寬度
2.7 in.
柱標稱長度
30 in. (76 cm)
直徑
6.9 cm (2.7 in.)
過濾面積
1.95 m2
雜質
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
重量法萃取物
≤105 mg/cartridge
基質
Aervent®
孔徑
0.2 μm pore size
輸入
sample type gas
起泡點
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
柱代碼
Code 7
一般說明
特點和優勢
包裝
品質
準備報告
30 min、145 °C条件下150次(100 次正向/50次反向)在线灭菌
分析報告
按ASTM® F838方法进行细菌挑战,样品可截留1 x 10⁷ CFU/cm²以上浓度的缺陷短波单孢菌。
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见蒸汽灭菌&《完整性测试程序指南》和《目视检查指南》第一页
- 储存声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。