主要文件
AP308F
Sigma-Aldrich
山羊抗小鼠IgG抗体,(H + L)FITC共轭
1.15 mg/mL, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1.15 mg/mL
技術
immunofluorescence: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白 G(IgG)是人血清中最丰富的蛋白质之一,成人血液中的正常水平在 8-17 mg/mL 之间。IgG 对我们抵抗微生物很重要,而 B 淋巴细胞产生的分子是我们适应性免疫应答的一部分。IgG 分子具有两个独立的功能;与引起反应的病原体结合,以及募集其他细胞和分子来破坏抗原。IgG 池的变异性是通过体细胞重组产生的,在给定时间点个体的特异性数量估计为 1011 个变异体。
该试剂是来源于山羊的亲和纯化抗体。 纯化的抗体与荧光素偶联,在缓冲液中稳定化。
特異性
对小鼠IgG重链和轻链具有特异性。 采用ELISA法检测抗小鼠IgG抗体的交叉反应性。 与人IgG的交叉反应性最低。
應用
F/P比: 4-6
免疫组化:1:200-1:500(1-4)
免疫细胞化学: 1:200-1:500(1-4)
流式细胞术:1 μg/1X 10e6细胞(1,2,4)FITC吸收发射为488-492nm,其发射峰为520nm。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
使用经验证可用于IF的山羊抗小鼠IgG抗体(H+L)FITC偶联物检测小鼠IgG。
研究子类别
完整免疫球蛋白二抗
研究类别
二抗&对照抗体
外觀
免疫亲和纯化
冻干。缓冲液=0.02 M磷酸盐缓冲液,0.25 M NaCl,pH值7.6(含15 mg/mL BSA和0.1%叠氮化钠)。用1 mL无菌蒸馏水复溶。
儲存和穩定性
在接收之日起,将冻干产品在产物2–8°C下保存长达12个月。复溶后,产品作为未稀释的液体在2–8°C下稳定数周。要延长复溶后溶液的保存时间,请添加等体积的甘油,使甘油的最终浓度达到 50%,然后以未稀释的等分试样置于 -20°C 下可保存长达 12 个月。请注意,添加甘油后,蛋白质(和缓冲盐)的浓度将降至原浓度的一半。应避免反复冻/融循环。避光保存。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Placentation in Sigmodontinae: a rodent taxon native to South America.
Favaron, PO; Carter, AM; Ambrosio, CE; Morini, AC; Mess, AM; de Oliveira, MF; Miglino, MA
Reproductive Biology and Endocrinology null
Placentation and fetal membrane development in the South American coati, Nasua nasua (Mammalia, Carnivora, Procyonidae).
Favaron, PO; Morini, JC; Mess, AM; Miglino, MA; Ambrosio, CE
Reproductive Biology and Endocrinology null
Chorioallantoic placentation in Galea spixii (Rodentia, Caviomorpha, Caviidae).
Oliveira, MF; Mess, A; Ambrosio, CE; Dantas, CA; Favaron, PO; Miglino, MA
Reproductive Biology and Endocrinology null
Identification of mouse embryonic stem cell-associated proteins.
Hossein Baharvand,Ali Fathi,Hamid Gourabi,Sepideh Mollamohammadi,Ghasem Hosseini Salekdeh
Journal of Proteome Research null
Andrea M Mess et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 10, 102-102 (2012-12-04)
Since Xenarthra are serious candidates for being basal to Eutheria, their characteristics, e.g. the placental system, influence perceptions of evolution. However, in the subgroup containing the anteaters, data are very limited. The present study aims to elucidate the nature of