Key Documents
AG325
Sigma-Aldrich
Fluoro-Jade® C
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
形狀
powder
分子量
Mw 823 Da
製造商/商標名
Chemicon®
Fluoro-Jade®
技術
immunohistochemistry: suitable
螢光
λex 485 nm; λem 525 nm
運輸包裝
ambient
一般說明
发现Fluoro-Jade;C,像它的前期物质Fluoro-Jade;和Fluoro-Jade;B一样对全部变性神经元染色,而与具体损伤或细胞死亡的机制无关。因此,暴露于谷氨酸激动剂,红藻氨酸或线粒体呼吸抑制剂3-NPA后观察到的神经元变性模式与Fluoro-Jade染料的全部相同。但是,三种荧光染料的染色特性存在定性的差异。具体来说,Fluoro-Jade;C表现出最大的信背比和最高的分离度。这转化为变性神经元的最大的对比染色和亲和力。这使其不仅适合定位退化的神经细胞体,而且适合定位远端树突,轴突和末端。该染料具有高度的抗褪色性,并且实际上与全部的组织学处理和染色方案兼容。可以通过用Fluoro-Jade C,具有DAPI的细胞核和具有GFAP免疫荧光的活化星形胶质细胞对变性神经元进行染色来完成三重标记。Fluoro-Jade是Histo-Chem, Inc的注册商标。
发现Fluoro-JadeC,像它的前期物质Fluoro-Jade和Fluoro-Jade B一样对全部变性神经元染色,而与具体损伤或细胞死亡的机制无关。因此,暴露于谷氨酸激动剂,红藻氨酸或线粒体呼吸抑制剂3-NPA后观察到的神经元变性模式与Fluoro-Jadeâ染料的全部相同。但是,三种荧光染料的染色特性存在定性的差异。具体来说,Fluoro-Jade C表现出最大的信背比和最高的分离度。这转化为变性神经元的最大的对比染色和亲和力。这使其不仅适合定位退化的神经细胞体,而且适合定位远端树突,轴突和末端。该染料具有高度的抗褪色性,并且实际上与全部的组织学处理和染色方案兼容。可以通过用Fluoro-Jade C,具有DAPI的细胞核和具有GFAP免疫荧光的活化星形胶质细胞对变性神经元进行染色来完成三重标记。
外观: 咖啡棕至砖红色粉末。
分子量: 823
激发峰: 485 nm
发射峰: 525 nm
过滤系统: 荧光素/FITC
溶解度: 在水和碱中高度溶解,在醇和弱酸中适度溶解。
毒性: 尽管该化合物似乎具有低毒性,但尚未得到广泛评估,因此应按常规实验室注意事项进行处理。不可食用。
應用
FLUORO-JADE C已被用于:
  • Fluoro-Jade C染色:观察脑卒中后光诱导血栓形成模型的病理结果
  • 确定直接的神经元死亡
  • 评价半暗带神经元变性
  • 鉴定受损脑细胞
  • 评估神经元损伤
警告
毒性:尽管该化合物似乎具有低毒性,但尚未得到广泛评估,因此应按常规实验室注意事项进行处理。不可食用。
標靶描述
823
聯結
替代品:AG325
儲存和穩定性
从接收之日起,冻干粉末应在室温下密封保存,最好在干燥器中保存(由于其吸湿性)长达一年。蒸馏水中的液体贮备液(0.01%)可在2-8°C下保存长达3个月。0.1%乙酸中的.0002-.0001%工作溶液应在制备后4小时内使用。
分析報告
二氧化硅TLC(乙腈/水,6/4)显示存在两个荧光斑点,可能对应于二硫酸盐同系物。未检测到前体或游离荧光素的存在。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLUORO-JADE is a registered trademark of Histo-Chem, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Time-course of neuronal death in the mouse pilocarpine model of chronic epilepsy using Fluoro-Jade C staining.
Lian Wang,Yong-Hong Liu,Yuan-Gui Huang,Liang-Wei Chen
Brain Research null
The TrkB-positive dopaminergic neurons are less sensitive to MPTP insult in the substantia nigra of adult C57/BL mice.
Yin-Xiu Ding,Yi Xia,Xi-Ying Jiao,Li Duan,Jun Yu,Xi Wang,Liang-Wei Chen
Neurochemical Research null
Neural stem cell transplantation promotes behavioral recovery in a photothrombosis stroke model
Ma J, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(7), 7838-7838 (2015)
Disentangling oxidation/hydrolysis reactions of brain mitochondrial cardiolipins in pathogenesis of traumatic injury
Chao H, et al.
JCI insight, 3(21) (2018)
Transforming growth factor-beta 1 signaling regulates neuroinflammation and apoptosis in mild traumatic brain injury
Patel RK, et al.
Brain, behavior, and immunity, 64, 244-258 (2017)