主要文件
ABN1681
Sigma-Aldrich
磷酸化PANX1(Tyr198)抗体
from rabbit
别名:
Pannexin-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
技術
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr198)
基因資訊
human ... PANX1(24145)
一般說明
泛连接蛋白1(UniProt:Q9JIP4)由鼠类的Panx1基因(基因ID:55991)编码。泛连接蛋白1是泛连接蛋家族的多次跨膜蛋白,可作为高电导率、电压门控通道。它在软骨、皮肤、脾脏、心脏和脑中广泛表达。在神经系统中,在小脑、皮层、晶状体、视网膜、锥体细胞、新皮层的中间神经元和海马体中都检测到泛连接蛋白1转录子。在鼠和人基因组中鉴定出了三个泛连接蛋白家族基因(PANX1-3)。泛连接蛋白的结构和功能相似,在多个生理过程中起重要作用,包括ATP释放、Ca2+ 稳态和突触神经递质释放。泛连接蛋白也可形成混合通道(ntermixed channel),混合情况在泛连接蛋白1和泛连接蛋白2之间更为明显。混合水平受N-糖基化程度的控制。翻译后N糖基化在细胞表面靶向(cell surface targeting)中起一定作用。泛连接蛋白1也可进行S-亚硝基化,S-亚硝基化可抑制通道电流和ATP释放。研究表明,作为针对TNF-α激活的反应,泛连接蛋白1通道可释放ATP ,TNF-α需要1 型TNF受体以及下游信号传导通过Src家族激酶(SFK)的激活。Pannexin-1细胞内环区的酪氨酸198高度保守,被认为是SFK磷酸化位点。泛连接蛋白1与钙波(calcium wave)的传播、血管紧张度的调节、味蕾功能以及神经胶质瘤中的肿瘤抑制有关。泛连接蛋白1通道开启(channel opening)有助于细胞死亡和缺血或癫痫情况下的疾病发作。(参考文献:Penuela, S et al. (2013).Biochim.Biophys.Acta 1828(11); 15-22)。
特異性
这种多克隆抗体可特异性检测转染鼠pannexin 1的HEK293细胞中在酪氨酸198处磷酸化的pannexin-1。
免疫原
线性肽,对应于小鼠Pannexin-1磷酸化Tyr198周围的12个氨基酸。
表位:胞质域
應用
研究类别
神经科学
磷酸化PANX1(Tyr198)抗体(货号ABN1681)是一种靶向Pannexin 1的高度特异性兔多克隆抗体,已通过免疫荧光和蛋白质印迹测试。
蛋白印迹分析:代表性批次在用表位标记的PANX1 & 重组人Pannexin1和(活化)人Src酪氨酸激酶转染的人冠状动脉平滑肌细胞中检测到磷酸化PANX1(Tyr198)。(由弗吉尼亚州夏洛茨维尔弗吉尼亚大学的Isakson实验室提供)。
免疫荧光分析:代表性批次在小鼠离体肠系膜小静脉横切面中检测到磷酸-PANX1(Tyr198)((Lohman, A.W., et. al. (2015).Nat. Commun.6:7965)。
蛋白质印迹分析:代表性批次在TNF-α刺激的HUVEC中检测到磷酸化PANX1(Tyr198)(Lohman, A.W., et. al. (2015).Nat Commun.6:7965)。
品質
通过蛋白质印迹法对转染的HEK293细胞裂解物进行评价。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500稀释液在10 µg经鼠泛连接蛋白1转染的HEK293细胞裂解液中检测到磷酸化PANX1(Tyr198)。
標靶描述
观察值为〜58 kDa;计算值为48.17 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化
形式:纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 8.0)、0.1% BSA、不含叠氮化物的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1