主要文件
AB9080
Sigma-Aldrich
抗雷诺丁受体2抗体
serum, Chemicon®
别名:
Anti-ARVC2, Anti-ARVD2, Anti-RYR-2, Anti-RyR, Anti-VACRDS, Anti-VTSIP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse, human, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RYR2(6262)
特異性
雷诺丁受体2。
免疫原
来自人雷诺丁受体2变体TM区的合成肽。
應用
抗雷诺丁受体2抗体是用于IC,IH &WB的针对雷诺丁受体2的抗体。
研究子类别
离子通道&转运蛋白
信号传导神经科学
研究类别
神经科学
蛋白质印迹:使用ECL为1:1,000。该抗体与500 kDa雷诺丁受体2蛋白反应。建议的封闭缓冲液为10%正常山羊血清(或与你的二抗相同的宿主),1%BSA的含0.05%吐温20的0.1 M PBS。建议的稀释缓冲液为1%正常山羊血清(或与你的二抗相同的宿主),1%BSA的含0.05%吐温20的0.1 M PBS。优选的凝胶百分比是4-12%梯度凝胶。
免疫细胞化学:1:1,000
免疫组化:使用荧光标记的二抗在2-8°C下以1:1,000过夜。建议的固定剂是0.1 M PBS中的4%多聚甲醛(一小时)。建议的透化方法是0.05%Triton X-100稀释缓冲液。建议的封闭缓冲液为10%正常山羊血清(或与你的二抗相同的宿主)和1%BSA的0.1 M PBS。建议的稀释缓冲液为1%正常山羊血清(或与你的二抗相同的宿主)和1%BSA的0.1 M PBS。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
兔血清。 调理液。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。
分析報告
对照
蛋白质印迹=成年小鼠心肌或脑(成年小鼠骨骼肌为阴性)。
IHC=成年小鼠小脑浦肯野细胞(成年小鼠小脑颗粒细胞为阴性)。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Physical coupling supports the local Ca2+ transfer between sarcoplasmic reticulum subdomains and the mitochondria in heart muscle.
Garcia-Perez, C; Hajnoczky, G; Csordas, G
The Journal of Biological Chemistry null
Local Ca2+ releases enable rapid heart rates in developing cardiomyocytes.
Korhonen T, Rapila R, Ronkainen VP, Koivum??ki JT, Tavi P
The Journal of Physiology null
Effects of CaMKII-mediated phosphorylation of ryanodine receptor type 2 on islet calcium handling, insulin secretion, and glucose tolerance.
Dixit, SS; Wang, T; Manzano, EJ; Yoo, S; Lee, J; Chiang, DY; Ryan, N; Respress et al.
Testing null
Localization and phenotype-specific expression of ryanodine calcium release channels in C57BL6 and DBA/2J mouse strains.
Huang, W; Xing, W; Ryskamp, DA; Punzo, C; Krizaj, D
Experimental Eye Research null
Disrupting function of FK506-binding protein 1b/12.6 induces the Ca?+-dysregulation aging phenotype in hippocampal neurons.
Gant, JC; Chen, KC; Norris, CM; Kadish, I; Thibault, O; Blalock, EM; Porter, NM; Landfield, PW
The Journal of Neuroscience null