抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, bovine, mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SLC12A2(6558)
一般說明
Na+/K+/Cl-共转运蛋白亚型1(NKCC1)涉及钠、钾和氯离子的跨膜转运。NKCC1介导钠和氯的再吸收,在细胞体积控制中起重要作用。NKCC1 也涉及正常细胞增殖的控制,其过表达导致明显的细胞转化,转化方式类似于一些原癌基因(Panet, 1999)。NKCC1 受到丁脲胺抑制,也被称为丁脲胺敏感性钠(钾)氯共转运蛋白1。丁脲胺引起的NKCC1 活性的抑制降低了高[K+]o-介导的Cl摄取,阻止星形胶质细胞膨胀,并导致细胞(如视网膜色素上皮、心室肌细胞和血管内皮细胞)在等渗条件下萎缩(Russell, 2000; Su, 2002)。NKCC1 可能有助于脑缺血等情况下细胞内Na+、K+和 Cl-的超负荷(overload )和细胞膨胀(Yan, 2001)。NKCC1在多种组织中表达,mRNA 表达量各不相同,差别可达到三十倍。它在大脑的神经元和星形胶质细胞中大量表达,并且与缺血性坏死性细胞死亡有关。
特異性
可识别大鼠钠钾氯共转运蛋白1(NKCC1、BSC2、CCC1)免疫原与其他CCC没有明显的序列同源性。
预期与人和小鼠发生交叉反应。免疫原序列在小鼠中95%保守,在人中86%保守,在牛中82%保守。
免疫原
大鼠NKCC1 C末端附近的22个氨基酸的肽序列。(Moore-Hoon et al. 1998; Delpire et al. 1994; Payne et al. 1995; Isering et al. 1997; Mount et al. 1998)
應用
使用经验证可用于ELISA、IH & WB的该抗钠钾氯共转运蛋白1抗体检测钠。
免疫组化:
在多聚甲醛固定的组织上建议使用2-20 µg/mL的抗体。
ELISA:
0.5-1.0 µg/mL 的先前批次用于每孔1 µg/mL对照肽。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
在多聚甲醛固定的组织上建议使用2-20 µg/mL的抗体。
ELISA:
0.5-1.0 µg/mL 的先前批次用于每孔1 µg/mL对照肽。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
离子通道 & 转运蛋白
离子通道 & 转运蛋白
研究类别
神经科学
神经科学
品質
已通过蛋白质印迹对大鼠脊髓裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:500稀释液在10 µg大鼠脊髓裂解物中检测到NA+K+CL- COTRANS 1。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:500稀释液在10 µg大鼠脊髓裂解物中检测到NA+K+CL- COTRANS 1。
標靶描述
170 kDa
外觀
免疫亲和纯化
溶于含0.1%BSA的PBS缓冲液中的亲和纯化兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于-20°C条件下稳定保存6个月。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于-20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于-20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
脊髓,结肠
脊髓,结肠
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Mari A Virtanen et al.
Cells, 9(12) (2020-12-10)
Ionotropic GABA transmission is mediated by anion (mainly Cl-)-permeable GABAA receptors (GABAARs). In immature neurons, GABA exerts depolarizing and sometimes functionally excitatory actions, based on active uptake of Cl- by the Na-K-2Cl cotransporter NKCC1. While functional evidence firmly shows NKCC1-mediated
Jichao Chen et al.
Developmental cell, 13(3), 325-337 (2007-09-04)
In the mammalian inner ear, endolymph is produced and resorbed by a complex series of epithelia. We show here that estrogen-related receptor beta (ERR-beta; NR3B2), an orphan nuclear receptor, is specifically expressed in and controls the development of the endolymph-producing
Endolymphatic Na? and K? concentrations during cochlear growth and enlargement in mice lacking Slc26a4/pendrin.
Li, X; Zhou, F; Marcus, DC; Wangemann, P
Testing null
Cellular distribution of NKCC2 in the gastric mucosa and its response to short-term osmotic shock.
T Ji,S Liu,L F Zheng,Q Wang,Z F Dou,Y Zhang,J X Zhu
Cell and Tissue Research null
Y Zhu et al.
Neuroscience, 220, 330-340 (2012-06-26)
Persistent inflammation is associated with a shift in spinal GABA(A) signaling from inhibition to excitation such that GABA(A)-receptor activation contributes to inflammatory hyperalgesia. We tested the hypothesis that the primary afferent is the site of the persistent inflammation-induced shift in