Key Documents
AB3096
Sigma-Aldrich
抗促食欲素抗体,前体
Chemicon®, from rabbit
别名:
Anti-NRCLP1, Anti-OX, Anti-PPOX
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PPOX(5498)
特異性
小鼠前体食欲素。 最近已经报告了几种与进食行为有关的肽。 食欲素(食欲素-A和食欲素-B)是在下丘脑中选择性表达的下丘脑神经肽家族(Sakurai et al.1998)。 食欲素-A和食欲素-B通过蛋白水解裂解衍生自相同的前体(前体-食欲素)。 前体食欲素是一种130 aa的肽,具有假定的33 aa分泌序列,疏水核心,其后是带有小极性侧链的残基。 在脑中检测到该表达,在睾丸中检测到很小程度的表达(Sakurai et al.1998)。 这些神经肽结合并激活两个密切相关的食欲素受体-G蛋白偶联受体(GPCR)OX1R和OX2R。
免疫原
17肽(称为PPOXA11-A)定位在小鼠前体食欲素的C末端附近。
應用
抗食欲素抗体,前体是用于ELISA,IH&WB的针对食欲素的抗体。
研究子类别
代谢的CNS控制
昼夜节律性&睡眠
研究类别
神经科学
蛋白质印迹:使用化学发光技术为1-10μg/mL
ELISA:1:10,000 - 100,000
免疫组化:2-20 μg/mL。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
含0.1%BSA的PBS液体。
儲存和穩定性
可以在2-8°C下以未稀释的等分试样冷藏,以供短期使用。 若是保持冷冻在 -20°C 下,未稀释等分试样可保存长达 12 个月。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Exaggerated natriuresis during clamping of systemic NO supply in healthy young men.
Simonsen, JA; Rasmussen, MS; Vach, W; H?ilund-Carlsen, PF; Bie, P
Clinical Science (London, England : 1979) (1979)
Simona Tafuri et al.
Neuropeptides, 43(2), 73-80 (2009-03-03)
The hypothalamic peptide orexin A, deriving from the proteolytic cleavage of the precursor molecule prepro-orexin, has a wide range of physiological effects including the regulation of feeding behaviour, neuroendocrine functions, sleep-wake cycle, and energy homeostasis. Lowered excretion of orexin A
Disorganized epithelial polarity and excess trophectoderm cell fate in preimplantation embryos lacking E-cadherin.
Stephenson RO, Yamanaka Y, Rossant J
Development null
Differential c-Fos immunoreactivity in arousal-promoting cell groups following systemic administration of caffeine in rats.
Samuel Deurveilher, Henry Lo, Jeremy A Murphy, Joan Burns, Kazue Semba
The Journal of Comparative Neurology null
Luigi Michele Pavone et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 292(2), 202-206 (2008-12-18)
The hypothalamic peptide orexin A (oxA) binds specifically the G-protein-coupled orexin receptor 1 (ox1R). It is involved in many physiological functions including the regulation of food intake, sleep-wake cycle, arterial blood pressure, heart rate, and sexual behavior. The localization of