产品名称
抗层粘连蛋白抗体, Chemicon®, from rabbit
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
该产品是通过使用固定化抗原的免疫亲和层析制备的,然后针对人血清蛋白,胶原蛋白和非胶原细胞外基质蛋白进行广泛的交叉吸附,以去除不需要的反应性。 通常,通过ELISA针对纯化的标准品检测到与其他细胞外基质蛋白的交叉反应性低于1%。 该抗体与大多数哺乳动物层粘连蛋白反应,与I、II、III、IV、V或VI型胶原或纤维连接蛋白的交叉反应性可忽略不计。 抗层粘连蛋白抗体与其他人血清蛋白或非层粘连蛋白细胞外基质蛋白的非特异性交叉反应可忽略不计。
免疫原
全长人层粘连蛋白。 通过SDS-PAGE评估单带纯度后发生免疫。
應用
使用经验证可用于 ELISA、IP、WB、IH的抗层粘连蛋白抗体检测层粘连蛋白。
免疫印迹: 1:500-1:2000
ELISA: 1:4000-1:8000
免疫组化: 1:50-1:200
免疫沉淀:条件必须由最终用户确定
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
ELISA: 1:4000-1:8000
免疫组化: 1:50-1:200
免疫沉淀:条件必须由最终用户确定
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
亲和纯化的免疫球蛋白。 1 mg/mL液体,溶于0.125 M硼酸钠、0.075 M氯化钠、0.005 M EDTA(pH 8.0)和0.01%叠氮化钠中。
形式:纯化
儲存和穩定性
未稀释的抗体溶液在2-8° C下可稳定储存约6个月。对于延长储存期,与等体积甘油混合,等分并储存在-20°C下。 应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Influence of terminal nerve branch size on motor neuron regeneration accuracy.
Grant A Robinson, Roger D Madison, Grant A Robinson, Roger D Madison, Grant A Robinson et al.
Experimental neurology null
Galectin 1 modulates attachment, spreading and migration of cultured vascular smooth muscle cells via interactions with cellular receptors and components of extracellular matrix.
E P Moiseeva, E L Spring, J H Baron, D P de Bono
Journal of Vascular Research null
Enamel matrix proteins bind to wound matrix proteins and regulate their cell-adhesive properties.
Nazanin Narani, Gethin Rhys Owen, Lari Hakkinen, Edward Putnins, Hannu Larjava
European Journal of Oral Sciences null
Cyclic flexure and laminar flow synergistically accelerate mesenchymal stem cell-mediated engineered tissue formation: Implications for engineered heart valve tissues.
George C Engelmayr, Virna L Sales, John E Mayer, Michael S Sacks
Biomaterials null
Selective matrix metalloproteinase inhibition with developing heart failure: effects on left ventricular function and structure.
Mary K King, Mytsi L Coker, Aaron Goldberg, James H McElmurray, Himali R Gunasinghe et al.
Circulation Research null