抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TAC1(6863)
一般說明
物质P是一种速激肽家族神经肽,起神经递质和神经调节剂的作用。在中枢神经系统中,物质P参与情绪、焦虑、睡眠、镇静、强化、呼吸节律和疼痛处理的调节。在伤害感受中,神经肽在局部脊髓突触处释放。最近的研究表明,物质P可能参与内皮细胞的分化,并在神经炎症反应中发挥多种作用。 物质P的内源性受体是神经激肽1受体(NK1受体),它属于GPCR的速激肽受体亚家族。
特異性
物质P
應用
RIA:
先前批次的1:10,000稀释液已用于放射免疫测定。80%结合至少可检测到5 pg/mL。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
先前批次的1:10,000稀释液已用于放射免疫测定。80%结合至少可检测到5 pg/mL。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经炎症& 疼痛
神经炎症& 疼痛
研究类别
神经科学
神经科学
该抗物质P抗体,疼痛经过验证可用在IH(P)、RIA中检测物质P。
品質
免疫组织化学(石蜡):
物质P(AB1566)在阿尔茨海默氏症’脑中的代表性染色模式/形态。 用枸橼酸盐pH6.0预处理,抗原修复的组织。抗体稀释至1:100。
IHC-石蜡染色枸橼酸(pH 6.0)表位修复:阿尔茨海默氏症’大脑。
物质P(AB1566)在阿尔茨海默氏症’脑中的代表性染色模式/形态。 用枸橼酸盐pH6.0预处理,抗原修复的组织。抗体稀释至1:100。
IHC-石蜡染色枸橼酸(pH 6.0)表位修复:阿尔茨海默氏症’大脑。
外觀
含0.1%叠氮化钠的兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
脊髓。
脊髓。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 1(4), 420-432 (2015-11-07)
Substance P (SP), neurokinin-1 receptors (NK-1Rs) are expressed in mesenteric preadipocytes and SP binding activates proinflammatory signalling in these cells. We evaluated the expression levels of SP (Tac-1), NK-1R (Tacr-1), and NK-2R (Tacr-2) mRNA in preadipocytes isolated from patients with
Distribution of Neuropeptides in Endocrine and Exocrine Pancreas of Long-Legged Buzzard (Buteo rufinus): An Immunohistochemical Study.
Regulatory Peptides null
Immunoneutralization of substance P attenuates the reflex pressor response to muscular contraction.
Brain Research, 377, 199-203 (1986)
Nociceptive neuropeptide increases and periorbital allodynia in a model of traumatic brain injury.
Headache null
European journal of pain (London, England), 13(2), 138-145 (2008-05-24)
Activation of spinal cord microglia and astrocytes is a common phenomenon in nerve injury pain models and is thought to exacerbate pain perception. Following a nerve injury, a transient increase in the presence of microglia takes place while the increased