Key Documents
AB10535
Sigma-Aldrich
抗-神经原素-3(兔)抗体
serum, from rabbit
别名:
Neurogenin 3, NGN3, Neurogenin3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Neurog3(11925)
一般說明
神经生成素是参与指定神经元分化的bHLH转录因子家族。它们与无调性果蝇有关。神经生成素(ngns)构成了这些与无调性相关的基因家族之一。在神经嵴细胞中,与无调性相关的神经生成素家族对于感觉谱系特别重要(神经生成素对于背根神经节的形成至关重要),而achaete-scute同源物ash1(Mash1)对于自主神经发生方面很重要(Mash1对于去甲肾上腺素能分化至关重要)。神经生成素-3还促进胰腺发育。
特異性
该抗体识别神经生成素-3的N端。
免疫原
具有GST标签的重组蛋白,对应于鼠神经生成素-3的N端。
表位:N末端
應用
使用经验证可用于WB,IH的抗神经生成素-3(兔)抗体检测神经生成素-3(兔)。
免疫组化分析: 先前批次的1:500稀释液在小鼠胚胎E12.5+组织中检测到神经生成素-3。
研究子类别
发育神经科学
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在mNgn3转染和野生型兔网织红细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000稀释液在10 µg mNgn3转染和野生型兔网织红细胞裂解液中检测到神经生成素-3。
標靶描述
32 kDa
外觀
含0.05%叠氮化钠的未纯化兔多克隆血清。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
mGN3转染和野生型兔网织红细胞裂解液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1