抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VCAN(1462)
一般說明
多能聚糖是一种大的多结构域硫酸软骨素蛋白聚糖,由成纤维细胞和其他类型的细胞分泌。它具有N端透明质酸(HA)结合域。 该结构域与聚集蛋白聚糖的G1和G2结构域(G1是透明质酸结合区)与软骨连接蛋白具有同源性,软骨连接蛋白可稳定聚集蛋白聚糖与透明质酸以及透明质酸盐受体CD44的结合。此外,多能聚糖还具有凝集素样结构域,C端互补重复序列和两个EGF样重复序列,其全部可以在聚集蛋白聚糖中找到。多能聚糖具有约1000 kDa的表观分子量,其中核心从2409个氨基酸贡献400 kDa,其余12-15个共价连接的硫酸软骨素链组成。
特異性
小鼠多能聚糖GAGα域
免疫原
GST融合蛋白,含有小鼠多能聚糖的535-598位氨基酸。
表位:氨基酸535-598,小鼠多能聚糖中
應用
免疫组织化学(福尔马林固定,石蜡包埋):10 μg/mL。染色前必须用软骨素酶处理组织{0.5U/mL于100mM Tris-HCL(pH 7.2-7.4)中,室温下30分钟} 然后阻断染色。
蛋白质印迹:0.5 μg/mL
免疫沉淀
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
蛋白质印迹:0.5 μg/mL
免疫沉淀
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
ECM 蛋白
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
这种抗多能聚糖抗体,小鼠多能聚糖的a.a.535-598经过验证可用于IP,WB,IH(P)中以检测多能聚糖。
外觀
免疫球蛋白通过亲和色谱法纯化,并存在于PBS中,没有防腐剂,抗GST尚未被吸附。
形式:纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 12 个月。 应避免反复冻/融循环。
分析報告
对照
免疫组织化学阳性对照: 周围软骨,神经管/脑蛋白质印迹阳性对照:新生儿小鼠脑
免疫组织化学阳性对照: 周围软骨,神经管/脑蛋白质印迹阳性对照:新生儿小鼠脑
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Adamts5 deletion blocks murine dermal repair through CD44-mediated aggrecan accumulation and modulation of transforming growth factor ?1 (TGF?1) signaling.
Jennifer Velasco,Jun Li,Luisa DiPietro,Mary Ann Stepp,John D Sandy,Anna Plaas
The Journal of Biological Chemistry null
Murine tendon function is adversely affected by aggrecan accumulation due to the knockout of ADAMTS5.
Vincent M Wang,Rebecca M Bell,Ruchir Thakore,David R Eyre,Jorge O Galante,Jun Li et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society null
Sabrina Hsiung et al.
Scientific reports, 8(1), 7530-7530 (2018-05-16)
The mechanisms responsible for macrovascular complications in diabetes remain to be fully understood. Recent studies have identified impaired vascular repair as a possible cause of plaque vulnerability in diabetes. This notion is supported by observations of a reduced content of
Distribution and processing of a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs-4, aggrecan, versican, and hyaluronan in equine digital laminae.
Pawlak, E; Wang, L; Johnson, PJ; Nuovo, G; Taye, A; Belknap, JK; Alfandari, D; Black, SJ
American Journal of Veterinary Research null
Expression of a novel versican variant in dorsal root ganglia from spared nerve injury rats.
Oliver Bogen et al.
Molecular pain, 15, 1744806919874557-1744806919874557 (2019-08-21)