Key Documents
96100051
Millipore
Vantage L Tube Kit 500 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
eCl@ss:
32011301
製造商/商標名
Vantage
品質等級
技術
protein purification: suitable
長度
50 cm (19.7 in.)
直徑
3.2 cm (1.3 in.)