等級
electrophoresis grade
蒸汽密度
<1 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 51 °C)
化驗
≥99%
形狀
powder or flakes (or crystals)
技術
electrophoresis: suitable
濁度
≤3 NTU (1 g/ml)
折射率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
溶解度
water: 1 g/mL, clear, colorless
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
正離子痕跡
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
適合性
suitable for fixing solution (for IEF and PAGE gels)
應用
cell analysis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
- 水解从细胞中分离的DNA
- 沉淀从精浆中分离的谷胱甘肽
- 作为显微镜用固定剂
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges