主要文件
8.51093
Sigma-Aldrich
TDBA
4-(3-Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid Novabiochem®
别名:
TDBA, 4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5F3N2O2
CAS号:
分子量:
230.14
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Photoclick reactions
製造商/商標名
Novabiochem®
mp
110-112 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C9H5F3N2O2/c10-9(11,12)8(13-14-8)6-3-1-5(2-4-6)7(15)16/h1-4H,(H,15,16)
InChI 密鑰
CZPAJVBVULSLGG-UHFFFAOYSA-N
一般說明
A highly sensitive photocross-linker.activated at 300 nm for the preparation of photoactivatable biological probes [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Coupling Reagents
Literature references
[1] M.Nassal, et al. ( 1983) Liebigs Ann. Chem.,, 1510.
分析報告
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (NMR-spectrum): ≥ 98.0 %
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3