Key Documents
8.42141
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloropentane
for synthesis
别名:
1,5-Dichloropentane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10Cl2
CAS号:
分子量:
141.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
211-053-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.5 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
bp
180 °C/1013 hPa
mp
-72 °C
轉變溫度
flash point 26 °C
溶解度
0.125 g/L
密度
1.10 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H10Cl2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI 密鑰
LBKDGROORAKTLC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.103
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup