主要文件
8.41367
Sigma-Aldrich
4′-Isopropylacetophenone
for synthesis
别名:
4′-Isopropylacetophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14O
CAS号:
分子量:
162.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
211-433-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.5% (GC)
形狀
liquid
bp
119-120 °C/13.3 hPa
密度
0.970 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O=C(C)c1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.974
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - (External MSDS)
閃點(°C)
> 110 °C - (External MSDS)