主要文件
8.41188
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium borohydride
for synthesis
别名:
Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetra-n-butylammonium-tetrahydridoborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H40BN
CAS号:
分子量:
257.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
251-658-2
形狀
crystals
反應適用性
reagent type: reductant
mp
124-129 °C
轉變溫度
flash point 140 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
InChI 密鑰
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (hypochlorite): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Water-react. 2
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3