主要文件
8.40068
Sigma-Aldrich
Tetraoctylphosphonium bromide
for synthesis
别名:
Tetraoctylphosphonium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H68BrP
CAS号:
分子量:
563.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
245-935-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
<3 (50 g/L in H2O)
mp
40-45 °C
轉變溫度
flash point 121 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
QVBRLOSUBRKEJW-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
249.8 °F
閃點(°C)
121 °C