主要文件
8.22115
Sigma-Aldrich
Dimethyl oxalate
for synthesis
别名:
Dimethyl oxalate, Oxalic acid dimethyl ester, Methyl oxalate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6O4
CAS号:
分子量:
118.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
209-053-6
蒸汽壓力
3 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
crystals
自燃溫度
480 °C
pH值
1 (20 °C, 60 g/L in H2O)
bp
163-164 °C/1013 hPa
mp
50-53 °C
轉變溫度
flash point 75 °C
溶解度
60 g/L
密度
1.15 g/cm3 at 54 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4/c1-7-3(5)4(6)8-2/h1-2H3
InChI 密鑰
LOMVENUNSWAXEN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup