Merck
M0375
Sigma-Aldrich
马来酸
ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
别名:
失水苹果酸, 顺丁烯二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH=CHCO2H
CAS号:
分子量:
116.07
Beilstein:
605762
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
ReagentPlus®
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
雜質
≤2.0% water
燃燒殘留物
≤0.1%
pKa (25 °C)
(1) 1.97, (2) 6.24
mp
130-135 °C (lit.)
密度
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI 密鑰
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
马来酸(MA)是一种二羧酸,其在阳离子交换树脂催化剂的存在下可与乙醇酯化形成马来酸二乙酯。它的晶体结构已得到分析。马来酸在铈和溴离子存在下异构化为富马酸的反应动力学和机理已得到研究。马来酸与苯乙烯的自由基共聚反应的反应机理和竞聚率已得到测定。
應用
马来酸已用于制备三马来酸盐缓冲液和马来酸钠缓冲液。它还用于杨树管胞细胞壁的预处理,用于木质素的光谱分析。它还可用于合成超螺旋丙烯酰胺/马来酸水凝胶。
品質
重提纯
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Bromine-Catalyzed Isomerization of Maleic Acid to Fumaric Acid.
Jwo JJ.
J. Chin. Chem. Soc., 28(1), 34-41 (1981)
A refinement of the crystal structure of maleic acid.
James MNG and Williams GJB.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 30(5), 1249-1257 (1974)
Swelling equilibria and dye adsorption studies of chemically crosslinked superabsorbent acrylamide/maleic acid hydrogels.
Karadag E, et al.
Eur. Polymer J., 38(11), 2133-2141 (2002)
Esterification of maleic acid with ethanol over cation-exchange resin catalysts.
Yadav GD and Thathagar MB.
Reactive functional Polymers, 52(2), 99-110 (2002)
Determination of total dietary fibre and available carbohydrates: A rapid integrated procedure that simulates in vivo digestion.
McCleary BV, et al.
Starch, 67(9-10), 860-883 (2015)
实验方案
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry