主要文件
8.21940
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol
for synthesis
别名:
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, EDTP, N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2
CAS号:
分子量:
292.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-041-4
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
10.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
240 °C/13 hPa
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(CCN(CC(O)C)CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C14H32N2O4/c1-11(17)7-15(8-12(2)18)5-6-16(9-13(3)19)10-14(4)20/h11-14,17-20H,5-10H2,1-4H3
InChI 密鑰
NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
411.8 °F - closed cup
閃點(°C)
211 °C - closed cup